Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
AgNO3
Número CAS:
Peso molecular:
169.87
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-853-9
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
LR
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
LR
vapor density
5.8 (vs air)
product line
Vetec™
assay
≥99.5%
form
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrato de plata
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?