V800339
Potassium sulfate
LR, ≥99%
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥99%
formulario
crystalline
pH
5.5-8.5 (5% in water)
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable