V800297
Petroleum ether
AR, bp 60-80 °C
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Línea del producto
Vetec™
formulario
liquid
temp. de autoignición
475 °F
lim. expl.
8 %
índice de refracción
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
60-80 °C
densidad
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- As a solvent in API production.
- As a chromatography solvent for product extraction, and purification of non-polar compounds.
- In the extraction of oil, wax and fat.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-49 °C - closed cup