V800288
Ácido fosfórico
AR, 88-93%
Sinónimos:
Ácido ortofosfórico
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
Vetec™
formulario
liquid
concentración
88-93%
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
densidad
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable