V800268
N,N-Dimetilacetamida
AR, ≥99.5%
About This Item
grado
AR
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
914 °F
lim. expl.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
densidad
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)