V800130
Copper(II) nitrate trihydrate
LR, ≥99%
Sinónimos:
Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥99%
formulario
crystalline powder
cadena SMILES
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
Clave InChI
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3