V800129
Copper(II) chloride
LR, ≥98%
Sinónimos:
Cupric chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
LR
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
mp
620 °C (lit.)
densidad
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)