V800101
Carbonato de calcio
AR, ≥98.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥98.5%
formulario
powder
pH
8
densidad
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Ba: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Na: ≤0.10%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cadena SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable