V800082
Tetraborato de sodio decahydrate
AR, ≥99.5%
Sinónimos:
Borato de sodio decahydrate, Borax decahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
AR
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥99.5%
formulario
crystalline powder
pH
9.0-10.0 (5% in water)
densidad
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
carbonate (CO32-): ≤0.05%
trazas de catión
As: ≤0.005%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clave InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable