V800076
Benzoic acid
LR, ≥99%
Sinónimos:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
grado
LR
densidad de vapor
4.21 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Línea del producto
Vetec™
Análisis
≥99%
formulario
crystalline
temp. de autoignición
1061 °F
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
solubilidad
water: 2.9 g/L at 25 °C
densidad
1.32 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
121 °C - closed cup