Merck
V800003
Sigma-Aldrich
1,4 Dioxano
AR, ≥99.5%
Sinónimos:
Dioxano, Óxido de dietileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
102551
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
bp:
100-102 °C (lit.)
grado
AR
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Línea del producto
Vetec
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
356 °F
lim. expl.
22 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Huijiao Wang et al.
Journal of hazardous materials, 294, 90-98 (2015-04-12)
Degradation of 1,4-dioxane by ozonation, electrolysis, and their combined electro-peroxone (E-peroxone) process was investigated. The E-peroxone process used a carbon-polytetrafluorethylene cathode to electrocatalytically convert O2 in the sparged ozone generator effluent (O2 and O3 gas mixture) to H2O2. The electro-generated
Joshua J Pacheco et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8363-8367 (2014-06-10)
Terephthalic acid (PTA), a monomer in the synthesis of polyethylene terephthalate (PET), is obtained by the oxidation of petroleum-derived p-xylene. There is significant interest in the synthesis of renewable, biomass-derived PTA. Here, routes to PTA starting from oxidized products of
Daniel Gerrity et al.
Water research, 46(19), 6257-6272 (2012-10-16)
The performance of ozonation in wastewater depends on water quality and the ability to form hydroxyl radicals (·OH) to meet disinfection or contaminant transformation objectives. Since there are no on-line methods to assess ozone and ·OH exposure in wastewater, many
Alkene trifluoromethylation coupled with C-C bond formation: construction of trifluoromethylated carbocycles and heterocycles.
Hiromichi Egami et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 4000-4003 (2013-02-27)
Christof Aellig et al.
ChemSusChem, 5(9), 1737-1742 (2012-07-05)
The dehydration of D-fructose to 5-hydroxymethylfurfural was studied under single-phase conditions in the low boiling solvent 1,4-dioxane at moderate temperatures in the presence of the solid acid-catalyst Amberlyst-15. The reaction was first examined and optimized under batch conditions, where it