V001604
Creatinine
98.5-102.0%
Sinónimos:
2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-one, 2-Imino-1-methylimidazolidin-4-one, 2-Imino-N-methylhydantoin
About This Item
Nivel de calidad
Análisis
98.5-102.0%
mp
295 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Clave InChI
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
554.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
290.00 °C - closed cup