Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
AlF3
Número CAS:
Peso molecular:
83.98
EC Number:
232-051-1
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
97%
mp
1290 °C (lit.)
density
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?