V000188
Petroleum ether
bp 30-60 °C
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
temp. de autoignición
475 °F
lim. expl.
8 %
índice de refracción
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
30-60 °C
densidad
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-56.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-49 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)