1725014
USP
Zonisamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
zonisamide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C8H7NO4S.Na/c10-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-9-7;/h1-4H,5H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
QILCHBOPDIODSB-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable