Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
125 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 329,00 € |
Acerca de este artículo
329,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ursodiol
manufacturer/tradename
USP
mp
203-204 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Gene Information
human ... NR1H4(9971)
General description
Application
- Ursodiol Capsules
- Ursodiol Compounded Oral Suspension
- Ursodiol Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| API family ursodiol | API family ursodiol | API family ursodeoxycholic acid | API family ursodeoxycholic acid |
| mp 203-204 °C (lit.) | mp 203-204 °C (lit.) | mp 203-204 °C (lit.) | mp 203-204 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ursodiol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?