1672268
USP
Topotecan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(S)-10-[(Dimethylamino)methyl]-4-ethyl-4,9-dihydroxy-8-methoxy-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
topotecan
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable