Saltar a
1601420
USP
Residual Solvent Class 2 - 1,2-Dichloroethene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,2-Dichloroethene solution, 1,2-Dichloroethene in DMSO
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
3 x 1.2 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
399,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
96.94
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
399,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
InChI key
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - 1,2-Dichloroethene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
160118016012041601361
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87.00 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)