Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
3 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 379,00 € |
Acerca de este artículo
379,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
potassium bitartrate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI key
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family potassium bitartrate | API family butorphanol | API family phenylephrine | API family dibasic potassium phosphate |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?