Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
3 strips | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 379,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH2CHCl)n
Número CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
379,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChI key
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Polyvinyl Chloride Plasticide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| density 1.4 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.4 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.4 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.4 g/mL at 25 °C (lit.) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?