Saltar a
1494909
USP
Pantoprazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Pantoprazole sulfone, 5-(Difluoromethoxy)-2-{[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfone}-1H-benzimidazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1270,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15F2N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
399.37
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
9430498
1270,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pantoprazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
FC(F)Oc1cc2nc([nH]c2cc1)[S](=O)(=O)Cc3nccc(c3OC)OC
InChI
1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
InChI key
FCJYMBZQIJDMMM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
149492014949101478516
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
pantoprazole
API family
pantoprazole
API family
pantoprazole
API family
omeprazole
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pantoprazole Related Compound A
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)