Saltar a
1460339
USP
Nepafenac Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
7-Benzoylindolin-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1120,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
237.25
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nepafenac
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C15H11NO2/c17-13-9-11-7-4-8-12(14(11)16-13)15(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI key
APGQYYFHBPQPTL-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Nepafenac Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
146032815445201460317
Nepafenac United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1460317
Nepafenac
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
nepafenac
API family
nepafenac
API family
piroxicam
API family
nepafenac
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)