1379004
USP
Medrysone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
6α-Methyl-11β-hydroxyprogesterone, 11β-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione, Medrysone
About This Item
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
cadena SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-12-9-15-17-6-5-16(13(2)23)22(17,4)11-19(25)20(15)21(3)8-7-14(24)10-18(12)21/h10,12,15-17,19-20,25H,5-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,16+,17-,19-,20+,21-,22+/m0/s1
Clave InChI
GZENKSODFLBBHQ-ILSZZQPISA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable