Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 246,00 € |
Acerca de este artículo
246,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ioxaglic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(=O)Nc2c(c(c(c(c2I)C(=O)O)I)C(=O)NCCO)I)I)C(=O)NC)I)N(C)C(=O)C
InChI
1S/C24H21I6N5O8/c1-7(37)35(3)20-17(29)10(21(39)31-2)13(25)11(18(20)30)23(41)33-6-8(38)34-19-15(27)9(22(40)32-4-5-36)14(26)12(16(19)28)24(42)43/h36H,4-6H2,1-3H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,41)(H,34,38)(H,42,43)
InChI key
TYYBFXNZMFNZJT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family ioxaglic acid | API family ioxaglic acid | API family iotalamic acid | API family iohexol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ioxaglic acid
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?