Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H20NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
257.22
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?