1274505
USP
Flunisolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Flunisolide hemihydrate, 6-Fluoro-11,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 16,17-acetonide hemihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
flunisolide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/2C24H31FO6.H2O/c2*1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26;/h2*5-7,13-14,16-17,19-20,26,28H,8-11H2,1-4H3;1H2/t2*13-,14?,16-,17-,19+,20+,22?,23-,24+;/m00./s1
Clave InChI
MIXMJCQRHVAJIO-RRPCVRMZSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Flunisolide Nasal Solution
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable