Saltar a
1261117
USP
Ethisterone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
17α-Ethynyltestosterone, 17β-Hydroxy-4,17α-pregnen-20-yn-3-one, 4,17α-Pregnen-17β-ol-20-yn-3-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1160,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
312.45
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1889895
MDL number:
1160,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ethisterone
packaging
pkg of 30 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
263-269 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Ethisterone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1166535E1001Y0000522
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 20 mg
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
mp
263-269 °C (lit.)
mp
-
mp
263-269 °C (lit.)
mp
205-206 °C (lit.)
API family
ethisterone
API family
norethindrone
API family
-
API family
norethisterone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethisterone
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)