Merck
1165215
USP
Decitabine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-O-Acetyl-3,5-di-O-(4-chlorobenzoyl)-2’-deoxy-D-ribofuranose
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18Cl2O7
Número CAS:
Peso molecular:
453.27
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
API family
decitabine
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]2[C@H](OC(C2)OC(=O)C)COC(=O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C21H18Cl2O7/c1-12(24)28-19-10-17(30-21(26)14-4-8-16(23)9-5-14)18(29-19)11-27-20(25)13-2-6-15(22)7-3-13/h2-9,17-19H,10-11H2,1H3/t17-,18+,19?/m0/s1
InChI key
XHRJNOXRTTZFEQ-PAMZHZACSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Decitabine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1165215-25MG04065266171488