1138314
USP
Clobazam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
8-Chloro-1-phenyl-1,5-dihydro-2H-benzo[b][1,4]diazepine-2,4(3H)-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
familia API
clobazam
fabricante / nombre comercial
USP
condiciones de almacenamiento
protect from light
aplicaciones
pharmaceutical
formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable