1124003
USP
Chlorphenoxamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-18(21-14-13-20(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(19)12-10-16;/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1H
Clave InChI
PAQUKACYLLABHB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)