1086957
USP
Calcium lignosulfonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Lignosulfonic acid calcium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
calcium lignosulfonate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C20H26O10S2.Ca/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);/q;+2/p-2
Clave InChI
RYAGRZNBULDMBW-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable