1086222
USP
Calcitonin Salmon Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Calcitonin salmon-glycine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
familia API
calcitonin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Calcitonin Salmon USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)