Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bosentan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2nc(nc(c2Oc8c(cccc8)OC)OCCOc4nc(nc(c4Oc7c(cccc7)OC)N[S](=O)(=O)c6ccc(cc6)C(C)(C)C)c5ncccn5)c3ncccn3)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H52N10O10S2/c1-51(2,3)33-19-23-35(24-20-33)73(63,64)61-43-41(71-39-17-11-9-15-37(39)67-7)49(59-47(57-43)45-53-27-13-28-54-45)69-31-32-70-50-42(72-40-18-12-10-16-38(40)68-8)44(58-48(60-50)46-55-29-14-30-56-46)62-74(65,66)36-25-21-34(22-26-36)52(4,5)6/h9-30H,31-32H2,1-8H3,(H,57,59,61)(H,58,60,62)
InChI key
WJWCTRNSPLUHTB-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?