Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 435,00 € |
Acerca de este artículo
435,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
avobenzone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CC(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22O3/c1-20(2,3)16-9-5-14(6-10-16)18(21)13-19(22)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-12H,13H2,1-4H3
InChI key
XNEFYCZVKIDDMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) environmental | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family avobenzone | API family - | API family avobenzone | API family adapalene |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Methoxyphenyl)-3-(4-tert-butylphenyl)-1,3-propanedione
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?