Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
anise oil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Star Anise Oil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
199.0 °F
Punto de inflamación (°C)
92.8 °C
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?