Merck
TA9H9876F401
Targetmol Chemicals Inc.
NE-100 hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
391.98
Iupac Name
N-{2-[4-methoxy-3-(2-phenylethoxy)phenyl]ethyl}-N-propyl-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C23H33NO2.ClH/c1-4-15-24(16-5-2)17-13-21-11-12-22(25-3)23(19-21)26-18-14-20-9-7-6-8-10-20;/h6-12,19H,4-5,13-18H2,1-3H3;1H
Clave InChI
ZHGMDXSHODHWHV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-80/-20
Purity
98.85%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/NE100 HCl
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/NE100 HCl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)