Merck
TA9H93ED749F
Targetmol Chemicals Inc.
Fructo-oligosaccharide DP8/GF7
Seleccione un Tamaño
1 MG
54,32 €
5 MG
129,93 €
10 MG
201,29 €
25 MG
339,74 €
50 MG
503,75 €
Referencia (SKU) del distribuidor: TN2376-1MG
54,32 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
54,32 €
5 MG
129,93 €
10 MG
201,29 €
25 MG
339,74 €
50 MG
503,75 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
1315.15
Referencia (SKU) del distribuidor: TN2376-1MG
54,32 €
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Inchi Code
1S/C48H82O41/c49-1-16-24(58)32(66)33(67)41(81-16)89-48(40(74)31(65)23(8-56)88-48)15-80-47(39(73)30(64)22(7-55)87-47)14-79-46(38(72)29(63)21(6-54)86-46)13-78-45(37(71)28(62)20(5-53)85-45)12-77-44(36(70)27(61)19(4-52)84-44)11-76-43(35(69)26(60)18(3-51)83-43)10-75-42(9-57)34(68)25(59)17(2-50)82-42/h16-41,49-74H,1-15H2/t16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32+,33-,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+/m1/s1
Clave InChI
YXHDBCCSNMFRIG-XZASVILLSA-N
temp. de almacenamiento
-80/-20
Purity
99.76%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/Fructo-oligosaccharide DP8_GF7
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/Fructo-oligosaccharide DP8_GF7
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)