Merck
SY3H996B93BF
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-3-8(10)12-7-4-11-2-1-5(6)7/h1-4H
Clave InChI
HLLIOROCTKEBRV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78500.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78500.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)