Merck
SY3H996B9255
Synthonix Corporation
4-(oxetan-3-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(oxetan-3-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-3-1-7(2-4-8)9-5-13-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
ULDXRIXPOPDPMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77914.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77914.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)