Merck
SY3H98B97F52
Synthonix Corporation
Octyl Dihydrogen Phosphate
Seleccione un Tamaño
250 MG
930,81 €
1 G
1518,69 €
Referencia (SKU) del distribuidor: X75868-250MG
930,81 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
930,81 €
1 G
1518,69 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: X75868-250MG
930,81 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
octyl dihydrogen phosphate
Inchi Code
1S/C8H19O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Clave InChI
WRKCIHRWQZQBOL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75868.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75868.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)