SY3H98B97E05
Synthonix Corporation
5-(2-Pyrazinyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: P73992-250MG
231,47 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: P73992-250MG
231,47 €
Iupac Name
5-(2-pyrazinyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5N3O3/c12-8(13)5-3-7(14-11-5)6-4-9-1-2-10-6/h1-4H,(H,12,13)
Clave InChI
LGEIAXHZEBTDSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/73992.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)