Merck
SY3H98B97DD3
Synthonix Corporation
7-Nitroindoline
Seleccione un Tamaño
250 MG
146,97 €
1 G
293,94 €
5 G
992,05 €
Referencia (SKU) del distribuidor: N75260-250MG
146,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
146,97 €
1 G
293,94 €
5 G
992,05 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: N75260-250MG
146,97 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-3-1-2-6-4-5-9-8(6)7/h1-3,9H,4-5H2
Clave InChI
MSVCQAUKLQEIJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75260.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75260.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)