Merck
SY3H98B97D31
Synthonix Corporation
Methyl 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylate
Seleccione un Tamaño
250 MG
330,68 €
1 G
600,13 €
5 G
1457,45 €
Referencia (SKU) del distribuidor: M76107-250MG
330,68 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
330,68 €
1 G
600,13 €
5 G
1457,45 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.06
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M76107-250MG
330,68 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 6-bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-14-8(13)6-2-5(9)3-12-4-10-11-7(6)12/h2-4H,1H3
Clave InChI
FYXCHRIDCPSENN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76107.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76107.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)