Merck
SY3H98B97C10
Synthonix Corporation
Methyl 4,4-Dimethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4,4-dimethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-8(2)4-9-6(10)5(8)7(11)12-3/h5H,4H2,1-3H3,(H,9,10)
Clave InChI
MGHKZGVMYAFOPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74198.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74198.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)