Merck
SY3H98B97BE5
Synthonix Corporation
5-[4-(Methylsulfonamido)phenyl]-2H-tetrazole
Seleccione un Tamaño
1 G
195,96 €
5 G
489,90 €
10 G
783,84 €
Referencia (SKU) del distribuidor: M73930-1G
195,96 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
195,96 €
5 G
489,90 €
10 G
783,84 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M73930-1G
195,96 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-[4-(2H-tetraazol-5-yl)phenyl]methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H9N5O2S/c1-16(14,15)11-7-4-2-6(3-5-7)8-9-12-13-10-8/h2-5,11H,1H3,(H,9,10,12,13)
Clave InChI
XRVKANXVOQNJPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73930.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73930.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)