Merck
SY3H98B97B25
Synthonix Corporation
3,3',4,4',5,5'-Hexafluoro-1,1'-biphenyl
Seleccione un Tamaño
250 MG
226,58 €
1 G
416,42 €
5 G
1151,27 €
Referencia (SKU) del distribuidor: H76113-250MG
226,58 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
226,58 €
1 G
416,42 €
5 G
1151,27 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: H76113-250MG
226,58 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,3',4,4',5,5'-hexafluoro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H4F6/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4H
Clave InChI
LQYRGPDYLITEHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76113.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76113.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)