Merck
SY3H98B97AD0
Synthonix Corporation
N-Boc-8-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine-7-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
250 MG
428,66 €
1 G
1310,48 €
Referencia (SKU) del distribuidor: H74482-250MG
428,66 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
428,66 €
1 G
1310,48 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: H74482-250MG
428,66 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-8-hydroxy-2,3-dihydrobenzo[f][1,4]oxazepine-4(5H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-4-5-20-13-7-12(18)11(9-17)6-10(13)8-16/h6-7,9,18H,4-5,8H2,1-3H3
Clave InChI
PANSNRRRRDWSBY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74482.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74482.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)