Merck
SY3H98B97A67
Synthonix Corporation
4-Fluoroindoline-5-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
379,67 €
250 MG
575,63 €
1 G
1188,01 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F75813-100MG
379,67 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
379,67 €
250 MG
575,63 €
1 G
1188,01 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F75813-100MG
379,67 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-fluoroindoline-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-9-6(5-11)1-2-8-7(9)3-4-12-8/h1-2,12H,3-4H2
Clave InChI
IQRZLXRQHMJWMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75813.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75813.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)