Merck
SY3H98B9797A
Synthonix Corporation
[1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl]methanol
Seleccione un Tamaño
250 MG
110,23 €
1 G
244,95 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B76940-250MG
110,23 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
110,23 €
1 G
244,95 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B76940-250MG
110,23 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[1-(4-bromophenyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-1-8(2-4-9)10(7-12)5-6-10/h1-4,12H,5-7H2
Clave InChI
CRMJCMNWILCLLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76940.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76940.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)