Merck
SY3H98B97822
Synthonix Corporation
4,5-Diphenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Seleccione un Tamaño
250 MG
367,43 €
1 G
820,58 €
5 G
2486,24 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D75640-250MG
367,43 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
367,43 €
1 G
820,58 €
5 G
2486,24 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D75640-250MG
367,43 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,5-diphenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H12N2O/c19-11-14-17-15(12-7-3-1-4-8-12)16(18-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,17,18)
Clave InChI
BIUDTORHHCZWLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75640.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75640.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)